Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzenpropanol, TRC
Artikelnummer. 30456913
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456913 1 g
30457013 5 g
30449749 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7911101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78573-45-2
Molekylær formel C10H11F3O
Molekylvægt (g/mol) 204.19
Synonym 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
IUPAC navn 3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol
SMIL OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
Formel vægt 204.0762