Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzenboronsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 162 °C til 166 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 6084746 |
| Formel vægt | 189.93 |
| Procent renhed | 98% |