Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 777-44-6 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C7H4ClF3O2S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride |
| InChI nøgle | ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.612 |
| Vis mere |