Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10206440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206440 5 g Glasflaske 5g
10062570 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188440050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 454-89-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00003373
InChI nøgle NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 83 °C til 86 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CHO
Brydningsindeks 1,4639 til 1,4659
Mængde 5 g
Beilstein 07, III, 1016
Specifik vægtfylde 1.3
Formel vægt 174.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a,a,a-Trifluoro-m-tolualdehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.