Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Tæthed | 1.304 |
| Kogepunkt | 83 °C til 86 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Lugt | Mandelagtig |
| Brydningsindeks | 1.465 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2327537 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 174.12 |
| Vis mere |