Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11468693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468693 5 g 5g
11478693 25 g 25g
11488693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10463.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454-89-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00003373
InChI nøgle NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Tæthed 1.304
Kogepunkt 83°C to 86°C (30 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.465
Mængde 5 g
Beilstein 2327537
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 174.12
Procent renhed 97%