Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)anisole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501841 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10501841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.2100g/mL
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7F3O
Lineær formel CF3C6H4OCH3
Brydningsindeks 1.4424 to 1.4444
MDL nummer MFCD00000385
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.21
Synonym 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
InChI nøgle XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 176.14
PubChem CID 96691
Formel vægt 176.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)anisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.