Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)anilin, 99%
Beskrivelse
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløseligt i vand. [5 g/L (°20 C)]
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)aniline |
| Smeltepunkt | 5 °C til 6 °C |
| Tæthed | 1.295 |
| Kogepunkt | 187 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.48 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2948 |
| Beilstein | 387672 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-(Trifluoromethyl)aniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-(Trifluoromethyl)aniline