Få mere at vide
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6(13-14)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5,14H,1H3/b13-6+ |
| Formel vægt | 203.0558 |