Få mere at vide
3'-(trifluormethyl)acetophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484883
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484883 25 g 25g
11349549 1 g 1g
11474883 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12210.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-76-8
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.149
MDL nummer MFCD00000391
InChI nøgle ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
IUPAC navn 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Tæthed 1.26
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4635
Mængde 25 g
Beilstein 640151
Formel vægt 188.15
Procent renhed ≥98%