Få mere at vide
3'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413127
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11413127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16098.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351-36-0
Molekylær formel C9H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 203.164
MDL nummer MFCD00000383
InChI nøgle HNIPNANLYHXYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl acetanilide, 3-acetamidobenzotrifluoride, m-trifluoromethylacetanilide, m-acetaminobenzotrifluoride, 3'-trifluoromethyl acetanilide, 3-trifluoromethylacetanilide, n-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, usaf ma-14, acetanilide, 3-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethylacetanilide
PubChem CID 9595
IUPAC navn N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2213222
Formel vægt 203.16
Procent renhed ≥98%