Få mere at vide
3'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide |
| Smeltepunkt | 103°C to 106°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2213222 |
| Formel vægt | 203.16 |
| Procent renhed | ≥98% |