Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)benzylbromid, 98%
Artikelnummer. 11426047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426047 5 g 5g
11416047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25061.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 159689-88-0 | C8H6BrF3O | 255,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159689-88-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.03
MDL nummer MFCD00061271
InChI nøgle QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Tæthed 1.572
Kogepunkt 178 °C til 180 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 8052203
Formel vægt 255.04
Procent renhed 98%