Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637251 5 g Glass bottle 5g
10486763 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 52771-21-8
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00042406
InChI nøgle FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
PubChem CID 605139
IUPAC navn 3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 83°C to 86°C (24.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.4530 to 1.455
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.33
Formel vægt 190.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.