Få mere at vide
3-(trifluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444147 5 g 5g
11434147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19592.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1535-73-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
3-(Trifluormethoxy)anilin kan anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Trifluormethoxy)anilin kan anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1535-73-5
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.126
MDL nummer MFCD00041511
InChI nøgle SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC navn 3-(trifluormethoxy)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Tæthed 1.325
Kogepunkt 72°C to 75°C (8 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.466
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 776921
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 177.13
Procent renhed 98%