Få mere at vide
3-(Trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772875 2.5 g Glass bottle 2.5g
10419960 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772875 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297630025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1535-73-5
MDL nummer MFCD00041511
InChI nøgle SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC navn 3-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Orange
Tæthed 1.32g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6F3NO
Lineær formel CF3OC6H4NH2
Brydningsindeks 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Mængde 2.5 g
Molekylvægt (g/mol) 177.126
Formel vægt 177.12
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid