Få mere at vide
(3-Thien-3-ylphenyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10173224 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48413DA
Kemiske identifikatorer
CAS 138139-99-8
Molekylær formel C11H11NS
Molekylvægt (g/mol) 189.276
MDL nummer MFCD08690276
InChI nøgle GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-3-yl-benzylamine, 3-3-thienyl phenyl methylamine, 3-thiophen-3-ylphenyl methylamine
PubChem CID 19916941
IUPAC navn (3-thiophen-3-ylphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CSC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.28
Procent renhed 90%