Få mere at vide
(3-Thien-3-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643055
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10643055 5 g 5g
10341103 250 mg 250mg
10301153 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48409DE
Kemiske identifikatorer
CAS 89929-82-8
Molekylær formel C11H10OS
Molekylvægt (g/mol) 190.26
MDL nummer MFCD06203083
InChI nøgle VSWBZMMHNMDWJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylphenyl methanol, 3-thiophen-3-yl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methanol, 3-thiophen-3-ylphenyl methanol, acmc-20ls08, 3-3-thienyl phenylmethanol, 3-3-thiophenyl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164662
IUPAC navn (3-thiophen-3-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CSC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 190.27
Procent renhed 95%