Få mere at vide
(3-Thien-2-ylphenyl)methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749615
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10749615 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10587874 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44513CB
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-86-5
Molekylær formel C11H11NS
Molekylvægt (g/mol) 189.276
MDL nummer MFCD08435868
InChI nøgle PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
PubChem CID 18525771
IUPAC navn (3-thiophen-2-ylphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.28
Procent renhed 97%