Få mere at vide
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387594
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10387594 250 mg 250mg
10614595 1 g 1g
10352105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 103669-00-7
Molekylær formel C11H10OS
Molekylvægt (g/mol) 190.26
MDL nummer MFCD06203108
InChI nøgle SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
SMIL OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn [3-(thiophen-2-yl)phenyl]methanol
Formel vægt 190.27
Procent renhed 97%