Få mere at vide
3-(tert-Butyldimethylsiloxy) benzenboronsyre, teknik. 90%
Artikelnummer. 11492020
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492020 5 g 5g
11482020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28378.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 261621-12-9 | C12H21BO3Si | 252,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261621-12-9
Molekylær formel C12H21BO3Si
Molekylvægt (g/mol) 252.19
MDL nummer MFCD03701505
InChI nøgle RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
IUPAC navn [3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]borsyre
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 86 °C til 91 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 252.19
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid