Få mere at vide
3-(tert-Butyldimethylsiloxy) benzenboronsyre, teknik. 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 86°C to 91°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 252.19 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |