Få mere at vide
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732774
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732774 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11396895 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732774 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08032DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 232595-59-4
Molekylær formel C12H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 253.25
MDL nummer MFCD02682202
InChI nøgle KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 18322886
IUPAC navn 3-hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 253.25
Procent renhed 95%