Få mere at vide
3-Sulfobenzoesyre mononatriumsalt, 97 %
Artikelnummer. 11425577
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425577 25 g 25g
11435577 100 g 100g
11445577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23556.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224,162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17625-03-5
Molekylær formel C7H5NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 224.162
MDL nummer MFCD00066378
InChI nøgle KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23668512
IUPAC navn natrium;3-sulfobenzoat
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Formel vægt 224.17
Procent renhed 97%