Få mere at vide
3-Sulfamoylbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409387
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409387 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15409387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52628.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Sulfamoylbenzeneboronic acid
CAS 850568-74-0
Smeltepunkt 260 °C til 266 °C
Molekylær formel C6H8BNO4S
MDL nummer MFCD06659840
Mængde 250 mg
Synonym 3-boronobenzenesulfonamide, 3-aminosulphonyl benzeneboronic acid, 3-sulfamoylphenyl boronic acid, 3-boronobenzenesulphonamide, boronic acid b-3-aminosulfony pheny, boronic acid, 3-aminosulfonyl phenyl, 3-aminosulfonylphenyl boronic acid, acmc-209q2m
InChI nøgle PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
IUPAC navn (3-sulfamoylphenyl)borsyre
Molekylvægt (g/mol) 201.00
PubChem CID 44119323
Formel vægt 201
Procent renhed 97%