Få mere at vide
[3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377534
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10377534 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55709DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-59-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H17NO
MDL nummer MFCD08690300
Mængde 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-pyrrolidinylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-pyrrolidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI nøgle YMFREPVLJDRBOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1
IUPAC navn [3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 191.27
PubChem CID 16495038
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%