Få mere at vide
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10267993
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267993 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10032454 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267993 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55704DA
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-42-0
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.26
MDL nummer MFCD07782420
InChI nøgle XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
PubChem CID 18525870
IUPAC navn 3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.26
Procent renhed 97%