Få mere at vide
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 189.26 |
| Procent renhed | 97% |