Få mere at vide
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10402464 250 mg 250mg
10419003 1 g 1g
10235424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55714CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 183365-31-3
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.263
InChI nøgle RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
PubChem CID 1096407
IUPAC navn 3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin
SMIL C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%