Få mere at vide
(3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462274
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462274 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10444895 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56309DE
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-12-4
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD09064977
InChI nøgle WMNXGJMCXOLBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229565
SMIL OCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn [3-(pyrimidin-2-yl)phenyl]methanol
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%