Få mere at vide
(3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | (3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanol |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |