Få mere at vide
3-Pyrimidin-2-ylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472454
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472454 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10275324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56313CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-92-9
Molekylær formel C11H11N3
Molekylvægt (g/mol) 185.23
MDL nummer MFCD09702384
InChI nøgle MXSXDKVANPZCBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-yl benzylamine, 1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 24229566
IUPAC navn (3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.23
Procent renhed 95%