Få mere at vide
3-Pyrimidin-2-ylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386954
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10346334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56301DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 579476-26-9
Molekylær formel C11H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.197
MDL nummer MFCD05864812
InChI nøgle KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
IUPAC navn 3-pyrimidin-2-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Formel vægt 200.2
Procent renhed 97%