Få mere at vide
3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643065
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10643065 1 g 1g
10442104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 263349-22-0
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.20
MDL nummer MFCD08056283
InChI nøgle ZBAZYPXXIVHUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 2-3-formylphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 22630818
SMIL O=CC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-(pyrimidin-2-yl)benzaldehyd
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%