Få mere at vide
3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| IUPAC navn | 3-pyrimidin-2-ylbenzaldehyd |
| Formel vægt | 184.2 |
| Procent renhed | 97% |