Få mere at vide
3-Pyridyloxyacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11476516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476516 25 g 25g
11456516 1 g 1g
11466516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24780.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86649-57-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Pyridyloxyeddikesyre bruges til syntese af råmateriale til fine kemikalier, organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Pyridyloxyeddikesyre bruges til syntese af råmateriale til finkemikalier, organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (2,0
g/L)
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86649-57-2
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD04039772
InChI nøgle MBEPWLCDXKKANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridin-3-yloxy-acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy acetic acid, 3-pyridyloxyacetic acid, pyridin-3-yloxy acetic acid, 2-3-pyridyloxy acetic acid, pyridin-3-yloxy-aceticacid, 2-3-pyridinyloxy acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy aceticacid, acetic acid, 3-pyridinyloxy, 2-pyridine-3-yl oxyacetic acid
PubChem CID 3159630
IUPAC navn 2-pyridin-3-yloxyeddikesyre
SMIL OC(=O)COC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridyloxyacetic acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly Soluble in water (2.0g/L)
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%