Få mere at vide
3-Pyridinemethanol, 98%
Artikelnummer. 11488553
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488553 250 g 250g
11478553 50 g 50g
11468553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10381.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109,13 g/mol
3-Pyridinmethanol er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Blandt andre anvendelser er det blevet brugt til syntese af histon-deacetylaseinhibitorer. Det bruges også til at solubilisere riboflavin og som en perifer vasodilator; alkoholanalog af nikotinsyre; en direktevirkende perifer vasodilator, der bruges ved vasospasmer og truet koldbrand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-55-0
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006407
InChI nøgle MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC navn pyridin-3-ylmethanol
SMIL OCC1=CC=CN=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinemethanol
Smeltepunkt -8 °C til -6 °C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 154 °C (28 mmHg)
Flammepunkt 149 °C (300 °F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 250 g
Beilstein 107851
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,6527
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine-3-methanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanol