Få mere at vide
3-Pyridincarboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10143470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143470 25 g Glasflaske 25g
10011450 100 g Glasflaske 100g
11956291 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131830250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 500-22-1 | C6H5NO | 107,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-22-1
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.11
InChI nøgle QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
PubChem CID 10371
ChEBI CHEBI:28345
IUPAC navn pyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=CN=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinecarboxaldehyde
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1420g/mL
Kogepunkt 95,0 °C til 97,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 84 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)COH
Brydningsindeks 1,5480 til 1,5500
Mængde 25 g
Beilstein 21,I,288
Specifik vægtfylde 1.142
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 107.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.