Få mere at vide
3-Pyridincarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10011450
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 500-22-1 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-22-1
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.11
InChI nøgle QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
PubChem CID 10371
ChEBI CHEBI:28345
IUPAC navn pyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=CN=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinecarboxaldehyde
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1420g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 97.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)COH
Brydningsindeks 1.5480 to 1.5500
Mængde 100 g
Beilstein 21,I,288
Specifik vægtfylde 1.142
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 107.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.