missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 500-22-1 |
| Smeltepunkt | 7°C |
| Tæthed | 1.14 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | 3-(CHO)C5H4N |
| MDL nummer | MFCD00006382 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?