Få mere at vide
3-(Pyridin-2-yloxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235964
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235964 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225253 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235964 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50214CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86556-09-4
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD06825506
InChI nøgle CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 13150573
IUPAC navn 3-pyridin-2-yloxyanilin
SMIL NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%