Få mere at vide
3-(Pyrid-2-yloxy)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10788075 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10604975 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51362-30-2
Molekylær formel C12H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.208
MDL nummer MFCD09025853
InChI nøgle LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 21901423
IUPAC navn 3-pyridin-2-yloxybenzoesyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.21
Procent renhed 95%