Få mere at vide
3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10124014
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10124014 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10764964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50204CB
Kemiske identifikatorer
CAS 137386-78-8
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD03840110
InChI nøgle YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
PubChem CID 2735363
IUPAC navn 3-pyridin-2-yloxybenzaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%