Få mere at vide
3-Propionylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244388 5 g 5g
15234388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244388 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1570-48-5
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
InChI nøgle VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
PubChem CID 74074
IUPAC navn 1-pyridin-3-ylpropan-1-one
SMIL CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Propionylpyridine
Kogepunkt 106.0°C (3.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 135.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Propionylpyridine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.