missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Piperidinopropiophenone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17990545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990545 500 mg
17903595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17990545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP482010500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 886-06-6
Molekylær formel C14 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 253.77
Synonym 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 3-piperidino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Benzoylethyl)piperidinium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidin-1-ium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidinium chloride, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-(1-Piperidinyl)propiophenone hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride, N-(2-Benzoylethyl)piperidine hydrochloride, S 220, β-Piperidinopropiophenone hydrochloride
IUPAC navn 1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride
SMIL Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Formel vægt 253.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.