Få mere at vide
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99%
Artikelnummer. 11389026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389026 25 g 25g
11379026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20196.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 10154-75-3 | C9H9NO2S | 195,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10154-75-3
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.236
MDL nummer MFCD00047798
InChI nøgle OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
IUPAC navn 3-(benzensulfonyl)propannitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Smeltepunkt 94 °C til 96 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 2051019
Formel vægt 195.24
Procent renhed 99%