Få mere at vide
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile |
| Smeltepunkt | 94°C to 96°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2051019 |
| Formel vægt | 195.24 |
| Procent renhed | 99% |