Få mere at vide
3-Phenylsulfonamidopyridin-5-boronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411066 1 g 1g
15421066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54339.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 1083326-28-6 | Molekylformel: C17H21BN2O4S | Molekylvægt: 360,235 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1083326-28-6
Molekylær formel C17H21BN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 360.235
MDL nummer MFCD13190589
InChI nøgle UXJVHVXONVGHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 3-phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinyl benzenesulfonamide, n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide
PubChem CID 52936632
IUPAC navn N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-yl]benzensulfonamid
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 360.24
Procent renhed 96%