Få mere at vide
3-Phenylpropylamin, 98+%
Artikelnummer. 11381996
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381996 50 g 50g
11371996 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03023.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135,21 g/mol
3-Phenylpropylamin er en forbindelse, der anvendes til syntese af forskellige lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Phenylpropylamin er en forbindelse,
der anvendes til syntese af forskellige lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, Ethylacetat. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og under tør inert gas. Luftfølsom. Inkompatibel med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Stærke oxidationsmidler, Kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2038-57-5
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008224
InChI nøgle LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
PubChem CID 16259
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-amin
SMIL NCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropylamine
Tæthed 0.949
Kogepunkt 220 °C til 221 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.525
Mængde 50 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2205526
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, ethylacetat. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 135.21
Procent renhed ≥98%