Få mere at vide
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide, 97+%
Artikelnummer. 11450543
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450543 10 g 10g
11460543 50 g 50g
11470543 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12669.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7484-37-9 | C27H26BrP | 461.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7484-37-9
Molekylær formel C27H26BrP
Molekylvægt (g/mol) 461.38
MDL nummer MFCD00051886
InChI nøgle RPUZOJFXAPSSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphanium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphoniumbromide, phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropylphosphonium bromide, 3-phenyl-propyl-triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 10928647
IUPAC navn triphenyl(3-phenylpropyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(CC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Lugt Odorless
Lineær formel C6H5(CH2)2P(C6H5)3Br
Mængde 10 g
Beilstein 4173336
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 461.39
Procent renhed 98%